p-Toluylsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T37001-25G
SIALT37001-25GEA
108
EUR
SIALT37001-25G
p-Toluylsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
p-Toluylsäurehydrazid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol |
MDL:
MFCD00007607 CAS-Nummer: 3619-22-5 EINECS: 222-815-2 |