2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T3807-25G
SIALT3807-25GEA
40.4
EUR
SIALT3807-25G
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat ≥97%, Sigma-Aldrich®
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat
Formel:
C₄H₈N₆·H₂SO₄ Molecular Weight: 238,23 g/mol |
MDL:
MFCD00012786 CAS-Nummer: 5392-28-9 EINECS: 226-393-0 |