m-Tolylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Methylphenyl)essigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T38091-5G
SIALT38091-5GEA 19.8 EUR
SIALT38091-5G
m-Tolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
m-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (26 mmHg)
Schmelzpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR