m-Tolylhydraziniumchlorid ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 3-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(3-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Tolylhydrazinhydrochlorid, 3-Methylphenylhydrazinhydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T40401-10G
SIALT40401-10GEA
151
EUR
SIALT40401-10G
m-Tolylhydraziniumchlorid ≥99%, Sigma-Aldrich®
m-Tolylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₀N₂·HCl Molecular Weight: 158,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012932 CAS-Nummer: 637-04-7 EINECS: 211-276-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |