p-Tolylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 4-Tolylhydrazinhydrochlorid, 4-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(4-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T40606-25G
SIALT40606-25GEA
260
EUR
SIALT40606-25G
p-Tolylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Tolylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012940 CAS-Nummer: 637-60-5 EINECS: 211-295-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |