Taurin, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminoethanesulphonic acid
MQ500
T4571-1KG
SIALT4571-1KGEA
0
EUR
SIALT4571-1KG
Taurin, SAFC®
Taurin
Formel:
C₂H₇NO₃S Molecular Weight: 125.15 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008197 CAS-Nummer: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 13,09163 |