Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T4762-100G
T4762-1KG
T4762-250G
T4762-500G
T4762-5G
SIALT4762-100GEA
123
EUR
SIALT4762-100G
SIALT4762-1KG
SIALT4762-250G
SIALT4762-500G
SIALT4762-5G
Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel:
C₁₇H₃₈BrN Schmelzpunkt: 245…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011770 CAS-Nummer: 1119-97-7 EINECS: 214-291-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,06419 |