2,4,6-Tri-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T49409-100G
SIALT49409-100GEA 119 EUR
SIALT49409-100G
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formel: C₁₈H₃₀O
Molecular Weight: 262,44 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Dichte: 0,919 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008821
CAS-Nummer: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR