Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: TBP

MQ200

T49484-25ML T49484-5ML
SIALT49484-25MLEA 187 EUR
SIALT49484-25ML SIALT49484-5ML
Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
Molecular Weight: 202.32 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.8165 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40
MDL: MFCD00009462
CAS-Nummer: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR