Thiomersal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T5125-10G T5125-100G T5125-25G T5125-500G
SIALT5125-10GEA 264 EUR
SIALT5125-10G SIALT5125-100G SIALT5125-25G SIALT5125-500G
Thiomersal, Sigma-Aldrich®
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR