Tetrabromphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tetrabrom-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid

T5206-100G
SIALT5206-100GEA 52.5 EUR
SIALT5206-100G
Tetrabromphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Tetrabromphthalsäureanhydrid
Formel: C₈Br₄O₃
Molecular Weight: 463,7 g/mol
Siedepunkt: 477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…274 °C
Dichte: 2,93 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005919
CAS-Nummer: 632-79-1
EINECS: 211-185-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR