Trinatriumtrimetaphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trisodium trimetaphosphate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T5508-500G
SIALT5508-500GEA 77.3 EUR
SIALT5508-500G
Trinatriumtrimetaphosphat, Sigma-Aldrich®
Trinatriumtrimetaphosphat
Formel: Na₃O₉P₃
Molecular Weight: 305,89 g/mol
Schmelzpunkt: 588 °C
Dichte: 2,475 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00867826
CAS-Nummer: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 12,08845

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR