2,3,4-Trichlornitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Nitro-2,3,4-trichlorobenzene, 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 4-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T55158-10G
SIALT55158-10GEA 39.6 EUR
SIALT55158-10G
2,3,4-Trichlornitrobenzol, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trichlornitrobenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Schmelzpunkt: 55,5 °C
MDL: MFCD00007063
CAS-Nummer: 17700-09-3
EINECS: 241-705-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III