α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2-Bis(dibrommethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T5605-100G
SIALT5605-100GEA 216 EUR
SIALT5605-100G
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol
Formel: C₈H₆Br₄
Molecular Weight: 421,75 g/mol
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000131
CAS-Nummer: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
UN: 3143
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR