2,4,6-Trichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T56200-25G
SIALT56200-25GEA 64.4 EUR
SIALT56200-25G
2,4,6-Trichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,42 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006063
CAS-Nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR