α,2,6-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T56308-25G
SIALT56308-25GEA 33.8 EUR
SIALT56308-25G
α,2,6-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α,2,6-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…50 °C
MDL: MFCD00000897
CAS-Nummer: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR