TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T5691-500G
SIALT5691-500GEA 1370 EUR
SIALT5691-500G
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molecular Weight: 229.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR