Tetrabutoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T5702-100G
SIALT5702-100GEA 65.1 EUR
SIALT5702-100G
Tetrabutoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetrabutoxysilan
Formel: C₁₆H₃₆O₄Si
Siedepunkt: 276…279 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9353 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009432
CAS-Nummer: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR