n-Tridecan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T57401-100G T57401-25G
SIALT57401-100GEA 107 EUR
SIALT57401-100G SIALT57401-25G
n-Tridecan, Sigma-Aldrich®
n-Tridecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Siedepunkt: 235,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5,5 °C
Dichte: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008979
CAS-Nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR