Triethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T61204-100ML
T61204-1L
T61204-500ML
T61204-5ML
SIALT61204-100MLEA
26.3
EUR
SIALT61204-100ML
SIALT61204-1L
SIALT61204-500ML
SIALT61204-5ML
Triethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphit
Formel:
C₆H₁₅O₃P Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 51 °C Dichte: 0,9643 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 52 °C |
MDL:
MFCD00009084 CAS-Nummer: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN: 2323 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...