Triethylphosphit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T61204-100ML T61204-1L T61204-500ML T61204-5ML
SIALT61204-100MLEA 26.3 EUR
SIALT61204-100ML SIALT61204-1L SIALT61204-500ML SIALT61204-5ML
Triethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphit
Formel: C₆H₁₅O₃P
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
MDL: MFCD00009084
CAS-Nummer: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR