2,2,2-Trifluorethanol ≥99%, ReagentPlus®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TFE
T63002-25G
SIALT63002-25GEA 40.1 EUR
SIALT63002-25G
2,2,2-Trifluorethanol ≥99%, ReagentPlus®
2,2,2-Trifluorethanol
Formel: C₂H₃F₃O
Molecular Weight: 100,04 g/mol
Siedepunkt: 74,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43,5 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004672
CAS-Nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II