Tetrachlor-o-benzochinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tetrachlor-1,2-benzochinon, 3,4,5,6-Tetrachlor-1,2-benzochinon, o-Chloranil, 2-Chloranil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T6601-5G
SIALT6601-5GEA 81.4 EUR
SIALT6601-5G
Tetrachlor-o-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrachlor-o-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245,88 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001646
CAS-Nummer: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR