1,2,6-Hexantriol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2,6-Trihydroxyhexane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T66206-100G T66206-25G
SIALT66206-100GEA 162 EUR
SIALT66206-100G SIALT66206-25G
1,2,6-Hexantriol, Sigma-Aldrich®
1,2,6-Hexantriol
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 25…32 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002976
CAS-Nummer: 106-69-4
EINECS: 203-424-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR