3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T68403-100G T68403-25G
SIALT68403-100GEA 54.4 EUR
SIALT68403-100G SIALT68403-25G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Dichte: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR