3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T70009-25G
SIALT70009-25GEA 78.7 EUR
SIALT70009-25G
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00060356
CAS-Nummer: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR