3,4,5-Trimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propensäure, 3,4,5-Trimethoxycinnamsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T70408-25G
SIALT70408-25GEA 0 EUR
SIALT70408-25G
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₂H₁₄O₅
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
MDL: MFCD00004388
CAS-Nummer: 90-50-6
EINECS: 201-999-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR