Pivalamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Neopentansäureamid, Pivalinsäureamid, 2,2-Dimethylpropionsäureamid, 2,2-Dimethylpropansäureamid, Trimethylacetamid, Trimethylessigsäureamid

T71609-25G
SIALT71609-25GEA 78.5 EUR
SIALT71609-25G
Pivalamid, Sigma-Aldrich®
Pivalamid
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008011
CAS-Nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR