2,4,6-Trimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Mesitylen-2-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T74802-10G
SIALT74802-10GEA 79.1 EUR
SIALT74802-10G
2,4,6-Trimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002481
CAS-Nummer: 480-63-7
EINECS: 207-553-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR