2,3,3-Trimethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

T75698-5G
SIALT75698-5GEA 121 EUR
SIALT75698-5G
2,3,3-Trimethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
2,3,3-Trimethyl-1-buten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –109,9 °C
Dichte: 0,705 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008850
CAS-Nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR