Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 10 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

T7791-.5ML
SIALT7791-.5MLEA 39.3 EUR
SIALT7791-.5ML
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 10 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Formel: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MDL: MFCD00080338
CAS-Nummer: 18423-43-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR