2,4,4-Trimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T78409-100G
SIALT78409-100GEA 170 EUR
SIALT78409-100G
2,4,4-Trimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-1-penten
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,48 °C
Dichte: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008855
CAS-Nummer: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR