1,3,5-Trioxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T81108-100G T81108-25G T81108-2KG T81108-500G
SIALT81108-100GEA 46.4 EUR
SIALT81108-100G SIALT81108-25G SIALT81108-2KG SIALT81108-500G
1,3,5-Trioxan, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxan
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 114,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006563
CAS-Nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09863

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR