Triphenylen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T82600-1G
SIALT82600-1GEA 77.3 EUR
SIALT82600-1G
Triphenylen, Sigma-Aldrich®
Triphenylen
Formel: C₁₈H₁₂
Siedepunkt: 438 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001108
CAS-Nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR