2,4,5-Triphenylimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T83208-25G
SIALT83208-25GEA 133 EUR
SIALT83208-25G
2,4,5-Triphenylimidazol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Triphenylimidazole
Formel: C₂₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 296,37 g/mol
Siedepunkt: 509 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 270 °C
MDL: MFCD00005187
CAS-Nummer: 484-47-9
EINECS: 207-606-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR