DL-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8375-100G
SIALT8375-100GEA 328 EUR
SIALT8375-100G
DL-Threonin, Sigma-Aldrich®
DL-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063722
CAS-Nummer: 80-68-2
EINECS: 201-300-6