3-(2-Hydroxyethyl)indol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T90301-5G
SIALT90301-5GEA 82.8 EUR
SIALT90301-5G
3-(2-Hydroxyethyl)indol, Sigma-Aldrich®
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Siedepunkt: 358 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…57 °C
MDL: MFCD00005659
CAS-Nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR