TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T9269-100G
SIALT9269-100GEA
152
EUR
SIALT9269-100G
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₇NO₇S Molecular Weight: 259,28 g/mol |
MDL:
MFCD00038352 CAS-Nummer: 68399-81-5 EINECS: 269-993-8 |