Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T9534-100G
T9534-1KG
T9534-250G
T9534-500G
SIALT9534-100GEA
182
EUR
SIALT9534-100G
SIALT9534-1KG
SIALT9534-250G
SIALT9534-500G
Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012596 CAS-Nummer: 637-39-8 EINECS: 211-284-2 |