1,1,3,3-Tetraethoxypropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Malondialdehydbis(diethylacetal), Malondialdehydtetraethylacetal

T9889-25ML T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA 51.8 EUR
SIALT9889-25ML SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropan, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formel: C₁₁H₂₄O₄
Molecular Weight: 220.31 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0.9185 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009240
CAS-Nummer: 122-31-6
EINECS: 204-533-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR