Wasser, farblos

Lieferant: Merck

TMS-011-A
SIALTMS-011-AEA 0 EUR
SIALTMS-011-A
Wasser, farblos
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100,0 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 0,0 °C
Dichte: 1,000 g/cm3
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR