Uracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

U0750-100G U0750-1KG U0750-500G U0750-5G
SIALU0750-100GEA 192 EUR
SIALU0750-100G SIALU0750-1KG SIALU0750-500G SIALU0750-5G
Uracil, Sigma-Aldrich®
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Siedepunkt: 379
Schmelzpunkt: 194
Dichte: 0.99744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR