Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol
MQ100
U2625-25G
U2625-100G
U2625-1KG
SIALU2625-25GEA
66.5
EUR
SIALU2625-25G
SIALU2625-100G
SIALU2625-1KG
Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Harnsäure
Formel:
C₅H₄N₄O₃ Molecular Weight: 168.11 g/mol Schmelzpunkt: 436 Dichte: 1.89 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005712 CAS-Nummer: 69-93-2 EINECS: 200-720-7 Merck Index: 12,10014 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...