Harnsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol

MQ100

U2625-25G U2625-100G U2625-1KG
SIALU2625-25GEA 66.5 EUR
SIALU2625-25G SIALU2625-100G SIALU2625-1KG
Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168.11 g/mol
Schmelzpunkt: 436
Dichte: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR