Acetoin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W200832-100G-K W200832-1KG-K W200832-5KG-K
SIALW200832-100G-KEA 99.5 EUR
SIALW200832-100G-K SIALW200832-1KG-K SIALW200832-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038696
CAS-Nummer: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR