Isopentylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W208213-1KG-K W208213-4KG-K
SIALW208213-1KG-KEA 450 EUR
SIALW208213-1KG-K SIALW208213-4KG-K
Isopentylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isopentylpropionat
Formel: C₈H₁₆O₂
MDL: MFCD00048611
CAS-Nummer: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3,II