trans-Anethol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W208604-10KG-K W208604-1KG-K W208604-5KG-K
SIALW208604-10KG-KEA 778 EUR
SIALW208604-10KG-K SIALW208604-1KG-K SIALW208604-5KG-K
trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 236
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 0.9883 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96
MDL: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR