Benzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W213403-10KG-K
SIALW213403-10KG-KEA 475 EUR
SIALW213403-10KG-K
Benzophenon, Sigma-Aldrich®
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 305,4
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01099

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR