Isobutylcinnamat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-3-Phenylpropensäureisobutylester, trans-Zimtsäureisobutylester, (E)-3-Phenylpropensäureisobutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W219304-10KG-K W219304-1KG-K
SIALW219304-10KG-KEA 1350 EUR
SIALW219304-10KG-K SIALW219304-1KG-K
Isobutylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Isobutylcinnamat
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Molecular Weight: 204.27 g/mol
MDL: MFCD00038289
CAS-Nummer: 122-67-8
EINECS: 204-564-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR