Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propionic acid Isobutyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W221201-1KG-K
W221201-4KG-K
SIALW221201-1KG-KEA
156
EUR
SIALW221201-1KG-K
SIALW221201-4KG-K
Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isobutylpropionat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009307 CAS-Nummer: 540-42-1 EINECS: 208-746-0 UN: 1914 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...